Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Syringe filters, Rotilabo®, Carl Roth
Syringe filters, Rotilabo®, Carl Roth
Supplier:  Roth Carl
Certificates
Syringe filters, Rotilabo®, Carl Roth
Supplier:  Roth Carl
Specifications
  • Catalog No:
  • ROTHKY64.1
  • ROTHP818.1
  • ROTHP817.1
  • ROTHP816.1
  • ROTHP815.1
  • ROTHP821.1
  • ROTHP820.1
  • ROTHKY62.1
  • ROTHP819.1
  • Ø:
  • 33 mm
  • 29 mm
  • 29 mm
  • 29 mm
  • 29 mm
  • 33 mm
  • 29 mm
  • 33 mm
  • 29 mm
  • Max. operating pressure:
  • 8,6 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 5 bar
  • 8,6 bar
  • 5 bar
  • 8,6 bar
  • 5 bar
  • Max. temperature:
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C