Orders LinkContactUsLinkComponent
Nonadecane 99%
Nonadecane 99%
Bottle
Katalog # APOSOR1014448-500G
Leverandør:   Apollo Scientific
Nonadecane 99%
Katalog # APOSOR1014448-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  629-92-5
Nonadecane 99%
Bottle
CAS nummer:  629-92-5
Price
5.460,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymer:  N-nonadecane
  • CAS nummer:629-92-5
  • Formel:C₁₉H₄₀
  • MDL nummer:MFCD00009012
  • Molecular Weight:268,52 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer