Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Hydroxyazetidine 98%
3-Hydroxyazetidine 98%
Bottle
Katalog # APOSOR301160-25G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
3-Hydroxyazetidine 98%
Katalog # APOSOR301160-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  45347-82-8
3-Hydroxyazetidine 98%
Bottle
CAS nummer:  45347-82-8
Price
11.880,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonymer:  3-Azetidinol, Azetidin-3-ol
  • CAS nummer:45347-82-8
  • Formel:C₃H₇NO
  • MDL nummer:MFCD03695446
  • Molecular Weight:73,09377 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer