O411 98+%
Bottle
Katalog # APOSOR21534-5G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
- CAS nummer:175135-47-4
- Formel:C₁₆H₁₅NO₂
- MDL nummer:MFCD00067778
- Molecular Weight:253.30 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle