Orders LinkContactUsLinkComponent
O411 98+%
O411 98+%
Bottle
Katalog # APOSOR21534-5G
Leverandør:   Apollo Scientific
O411 98+%
Katalog # APOSOR21534-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  175135-47-4
O411 98+%
Bottle
CAS nummer:  175135-47-4
Price
22.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
  • CAS nummer:175135-47-4
  • Formel:C₁₆H₁₅NO₂
  • MDL nummer:MFCD00067778
  • Molecular Weight:253.30 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle