Orders LinkContactUsLinkComponent
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Bottle
  APOSOR200048-500MG
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
  APOSOR200048-500MG
 :  39242-76-7
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Bottle
 :  39242-76-7
1.430,00 kr
1 * 500 mg
  •  :39242-76-7
  •  :C₁₀H₁₁N₃O₅
  •  :MFCD00193779
  •  :253.22 g/mol
  •  :117…118 °C
  •  :Stue temperatur
  • Pakning:
    Bottle
  • Cat. No.:
    APOSOR200048-500MG