Orders LinkContactUsLinkComponent
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Bottle
Katalog # APOSOR200048-250MG
Leverandør:   Apollo Scientific
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Katalog # APOSOR200048-250MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  39242-76-7
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Bottle
CAS nummer:  39242-76-7
Price
1.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:39242-76-7
  • Formel:C₁₀H₁₁N₃O₅
  • MDL nummer:MFCD00193779
  • Molecular Weight:253.22 g/mol
  • Smeltende Pt:117…118 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer