4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Bottle
Katalog # APOSOR200048-250MG
Leverandør: Apollo Scientific
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Katalog # APOSOR200048-250MG
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 39242-76-7
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:39242-76-7
- Formel:C₁₀H₁₁N₃O₅
- MDL nummer:MFCD00193779
- Molecular Weight:253.22 g/mol
- Smeltende Pt:117…118 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle