3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Bottle
Katalog # APOSOR928299-5G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Katalog # APOSOR928299-5G
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 95658-81-4
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:95658-81-4
- Formel:C8H7NO
- MDL nummer:MFCD16999137
- Molecular Weight:133.1500 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle