Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%

3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%

Bottle
Katalog # APOSOR919394-10G
Leverandør:   Apollo Scientific
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Katalog # APOSOR919394-10G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  69574-07-8
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%

Bottle

CAS nummer:  69574-07-8
Price
12.250,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:69574-07-8
  • Formel:C₁₁H₁₄O₂
  • MDL nummer:MFCD13152308
  • Molecular Weight:178.228 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle

Specifikationer