Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinin 95+%
Creatinin 95+%
Bottle
Katalog # APOSOR905165-100G
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Creatinin 95+%
Katalog # APOSOR905165-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  60-27-5
Creatinin 95+%
Bottle
CAS nummer:  60-27-5
Price
363,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle