Creatinin 95+%
Bottle
Katalog # APOSOR905165-100G
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Creatinin 95+%
Katalog # APOSOR905165-100G
Leverandør: Apollo Scientific
New Product
CAS nummer: 60-27-5
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
- CAS nummer:60-27-5
- Formel:C₄H₇N₃O
- MDL nummer:MFCD00059730
- Molecular Weight:113.12 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle