Beholder, smal hals
20 L, UN approval: 3H1/Y1.9/180, 248×290×379 mm, 61 mm, With screw cap
RIXI6020320061WC
HDPE, blue.
- God kemisk resistens
- Temperaturresistent fra −40 til +110 °C
- Med UN-godkendelse1
Universalbeholder til industri, handel eller laboratorier. Ideel til emballering, opbevaring og transport.
- Gevind:61 mm
- Model:With screw cap
- Kapacitet:20 L
- Beskrivelse:UN approval: 3H1/Y1.9/180
- Seq:09
- B×D×H:248×290×379 mm
Accessories
- BeskrivelseGevindTil
- BeskrivelseGevindTil
- BeskrivelseGevindTil