Orders LinkContactUsLinkComponent
Beholder, smal hals
Beholder, smal hals
20 L, UN approval: 3H1/Y1.9/180, 248×290×379 mm, 61 mm, With screw cap
Katalog # RIXI6020320061WC
Beholder, smal hals
Katalog # RIXI6020320061WC
Beholder, smal hals
Beholder, smal hals
20 L, UN approval: 3H1/Y1.9/180, 248×290×379 mm, 61 mm, With screw cap
Price
684,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents
HDPE, blue.
  • God kemisk resistens
  • Temperaturresistent fra −40 til +110 °C
  • Med UN-godkendelse1
Universalbeholder til industri, handel eller laboratorier. Ideel til emballering, opbevaring og transport.
Specifikationer
  • Gevind:
    61 mm
  • Model:
    With screw cap
  • Kapacitet:
    20 L
  • Beskrivelse:
    UN approval: 3H1/Y1.9/180
  • Seq:
    09
  • B×D×H:
    248×290×379 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, black, HDPE
    Screw cap, black, HDPE
    RIXI8-6020-61
    61 mm
    Jerricans, 20 − 30 L
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 14,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, red, HDPE
    Screw cap, red, HDPE
    RIXI8-6021-61-R
    61 mm
    Jerricans, 20 − 30 L
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items - 279,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Screw cap, black, HDPE
    Screw cap, black, HDPE
    RIXI8-6020-45
    45 mm
    Jerrican, 5 and 10 L
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6,60 kr