Mixing Bags
Mixing bag, without 1,5" TC port, 5 L
Katalog # 734-3667
Leverandør: JM SEPARATIONS
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Kapacitet:5 L
- Beskrivelse:Mixing bag, without 1,5" TC port
- Seq:01