Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methylmorpholin 99%
4-Methylmorpholin 99%
1
Katalog # 127150000.
Irriterende
Ætsende
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
4-Methylmorpholin 99%
Katalog # 127150000.
CAS nummer:  109-02-4
4-Methylmorpholin 99%
4-Methylmorpholin 99%
1
CAS nummer:  109-02-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Synonymer:  NMM, N-Methylmorpholine
  • CAS nummer:109-02-4
  • Formel:C₅H₁₁NO
  • MDL nummer:MFCD00006175
  • Molecular Weight:101.15 g/mol
  • Kogende Pt:115…116 °C (750 mmHg)
  • Smeltende Pt:–65 °C
  • Tæthed:0,92 g/cm³
  • Flash Pt:14 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-640-0
  • FN:2535
  • ADR:3,II
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤50 APHA
Specifikationer
  • Pakn:
    1