Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol
Phenol
100 mL
Katalog # ACSDF330654.L1
Leverandør:   CPACHEM
Phenol
Katalog # ACSDF330654.L1
Leverandør:  CPACHEM
CAS nummer:  108-95-2
Phenol
100 mL
CAS nummer:  108-95-2
Price
813,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS nummer:108-95-2
  • Formel:C₆H₅OH
  • MDL nummer:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11 g/mol
  • Tæthed:1 g/cm³
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100 mL
Specifikationer