Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Glass bottle, 2,5 L
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 1,3,5-Trimethylbenzen
- CAS nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL nummer:MFCD00008538
- Molecular Weight:120.19 g/mol
- Merck Index:13,05934
- Kogende Pt:165 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–45 °C
- Tæthed:0,8637 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:48 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-604-4
- FN:2325
- ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:≥ 98,0 %
- Identification (IR):Passes test
- Density (20/4):0,864 - 0,866
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:2,5 L