Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Glass bottle, 500 mL
Katalog # 92512.260
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 92512.260
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  108-67-8
Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  108-67-8
Price
315,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  1,3,5-Trimethylbenzen
  • CAS nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Merck Index:13,05934
  • Kogende Pt:165 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–45 °C
  • Tæthed:0,8637 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:48 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-604-4
  • FN:2325
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    ≥ 98,0 %
  • Identification (IR):
    Passes test
  • Density (20/4):
    0,864 - 0,866
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 mL