Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbat 20, liquid
Polysorbat 20, liquid
Septum bottle, 1 L
  1.37172.1000
Polysorbat 20, liquid
  1.37172.1000
 :  9005-64-5
Polysorbat 20, liquid
Septum bottle, 1 L
 :  9005-64-5
1 * 1 L
 :  Sorbitanmonolaurat, ethoxyleret
  •  :9005-64-5
  •  :C₅₈H₁₁₄O₂₆
  •  :MFCD00165986
  •  :>100 °C
  •  :98,9 °C
  •  :1,1 g/cm³ (25 °C)
  •  :275 °C
  • Pakning:
    Septum bottle
  • Pakn:
    1 L