Dækglas
8×8 mm, #2, Glas
Katalog # MARI0103990091
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Product Details & Documents
Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I
- No bubbles or flaws
- Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
: Pakket i æske med separat låg.
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Antal:#2
- L×B:8×8 mm
- Materiale:Glas
- Seq:01