Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
5000 ml, 229 mm, 188 mm, 500 ml
Catalog # KART812CASE
Supplier:   KARTELL
Bægerglas, lav type
Catalog # KART812CASE
Supplier:  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
5000 ml, 229 mm, 188 mm, 500 ml
Price
6.940,00 kr
Log in for availability
1 * 24 Items
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifications
  • Udv.Ø:
    188 mm
  • Inddelings-interval:
    500 ml
  • Kapacitet:
    5000 ml
  • Højde:
    229 mm
  • Seq:
    11