Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas
2000 ml, 20 ml, 531 mm, 20 ± ml, 80 mm
Katalog # KART1094CASE
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # KART1094CASE
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas
2000 ml, 20 ml, 531 mm, 20 ± ml, 80 mm
Price
9.110,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 36 Items
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig, høj form.
  • Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
  • Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
  • Permanente, prægede gradueringer
ISO 6706, BS 5404
 : ISO 6706, BS 5404
Specifikationer
  • Ø:
    80 mm
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    531 mm
  • Seq:
    10
  • Inddeling:
    20 ml
  • Tolerance:
    20 ± ml