Nile red
Bottle, 250 mg
Katalog # APOSBIN0465-250MG
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
- CAS nummer:7385-67-3
- Formel:C₂₀H₁₈N₂O₂
- MDL nummer:MFCD00011639
- Molecular Weight:318.38 g/mol
- Smeltende Pt:203…205 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:250 mg