Orders LinkContactUsLinkComponent
Methotrexate
Methotrexate
Bottle, 10 g
Katalog # APOSBIM0130-10G
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Apollo Scientific
Methotrexate
Katalog # APOSBIM0130-10G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  59-05-2
Methotrexate
Bottle, 10 g
CAS nummer:  59-05-2
Price
560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
An antineoplastic agent which acts as an antimetaboliteof folic acid.
Synonymer:  (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
  • CAS nummer:59-05-2
  • Formel:C₂₀H₂₂N₈O₅
  • MDL nummer:MFCD00150847
  • Molecular Weight:454.44 g/mol
  • Smeltende Pt:185…204 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • FN:1544
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer