Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidiumiodid ≥95%
Propidiumiodid ≥95%
Plastic bottle, 5 g
Katalog # AATB17516
Irriterende
Leverandør:   AAT Bioquest
Propidiumiodid ≥95%
Katalog # AATB17516
Leverandør:  AAT Bioquest
CAS nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid ≥95%
Propidiumiodid ≥95%
Plastic bottle, 5 g
CAS nummer:  25535-16-4
Price
46.730,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Propidium iodide (PI) belongs to the same chemical class of ethidium bromide.
Synonymer:  3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
  • CAS nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL nummer:MFCD00011921
  • Molecular Weight:668.4 g/mol
  • ADR:5,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer