Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidiumiodid ≥95%
Propidiumiodid ≥95%
Plastic bottle, 25 mg
Katalog # AATB17515
Irriterende
Leverandør:   AAT Bioquest
Propidiumiodid ≥95%
Katalog # AATB17515
Leverandør:  AAT Bioquest
CAS nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid ≥95%
Propidiumiodid ≥95%
Plastic bottle, 25 mg
CAS nummer:  25535-16-4
Price
1.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Propidium iodide (PI) belongs to the same chemical class of ethidium bromide.
Synonymer:  3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
  • CAS nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL nummer:MFCD00011921
  • Molecular Weight:668.4 g/mol
  • ADR:5,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    25 mg