VWR® Sample Splitters
12 divisions of 6,3 mm, 2 L laminated plastic receivers, RT 6,3
HAVE205322341
Til inddeling af sigtemateriale i repræsentative testsigteprøver.
Type RT 6,3 og 12,5: Består af 1 rack af lakeret stål 300×250×270 mm, 1 deler af rustfrit stål og 3 beholdere 1,75 liter fortinnet eller plastlamineret plade.
Type RT 25, 37,5, 50 og 75: Består af 1 rack 620×260×420 mm, 1 deler og 3 beholdere 8 liter med gribehåndtag, alle af galvaniseret stål.
Consists of 1 rack 620×260×420 mm, 1 divider and 3 receivers with grab handles (8 litres), all of galvanised steel
- Beskrivelse:12 divisions of 6,3 mm, 2 L laminated plastic receivers
- Seq:04
- Model:RT 6,3