pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Top 46 pH electrodes, SenTix® Top 46, 0 - 14, –5…+100 °C, Plast, Duralid®, 12×120 mm, 1 m fixed cable with BNC plug + cinch plug, Field
WTWA103817
: WTW
Disse dokumenterede og gennemprøvede pH-elektroder er brugervenlige og tilbyder høj kvalitet og præcision.
- Elektroder med gel-elektrolyt og konstrueret af plast er robuste og stødsikre, Membranglasset er optimalt beskyttet af en beskyttelsesskærm
- Elektroder med flydende elektrolyt: platinwirens kapillæreffekt garanterer konstant udløb og forhindrer kontaminering
- SenTix® HW- og HWS-elektroder: elektrolyt-flowhastighed kan justeres for optimal brug
Det nye optimerede membranglas garanterer hurtig måling selv ved lave temperaturer. Det brugervenlige påfyldningsovertræk forhindrer elektrolytlækage under opbevaring.
* med integreret temperaturprobe (NTC 30 KOhm).
Documents
CoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
- Tilslutning:1 m fixed cable with BNC plug + cinch plug
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Field
- Model:SenTix® Top 46
- Beskrivelse:SenTix® Top 46 pH electrodes
- Materiale:Plast
- Seq:31
- Elektrolyt:Duralid®
- Temperatur:–5…+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode1 * 250 mL - 538,00 kr