pH Electrodes, SenTix®
SenTix® Rx ORP electrode, Sentix® Rx, —, –5…+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, S7 plug head, without cable, ORP
Katalog # WTWA103815
Leverandør: WTW
Gå til:
Product Details & Documents
Disse dokumenterede og gennemprøvede pH-elektroder er brugervenlige og tilbyder høj kvalitet og præcision.
- Elektroder med gel-elektrolyt og konstrueret af plast er robuste og stødsikre, Membranglasset er optimalt beskyttet af en beskyttelsesskærm
- Elektroder med flydende elektrolyt: platinwirens kapillæreffekt garanterer konstant udløb og forhindrer kontaminering
- SenTix® HW- og HWS-elektroder: elektrolyt-flowhastighed kan justeres for optimal brug
Det nye optimerede membranglas garanterer hurtig måling selv ved lave temperaturer. Det brugervenlige påfyldningsovertræk forhindrer elektrolytlækage under opbevaring.
* med integreret temperaturprobe (NTC 30 KOhm).
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifikationer
- Tilslutning:S7 plug head, without cable
- Ø×L:12×120 mm
- Til:ORP
- Model:Sentix® Rx
- Beskrivelse:SenTix® Rx ORP electrode
- Materiale:Plast
- Seq:29
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:–5…+80 °C
- pH:—
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Cable, 3 m, with S7/DIN plug
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Kabel, 1 m, med S7/BNC-stik
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Kabel, 1 m, med S7/DIN-stik
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeElectrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeWTWA109735Log ind for tilgængelighed1 * 250 mL - 538,00 kr