Orders LinkContactUsLinkComponent
Vial kits
Vial kits
0,80 ml, PE, klar, Snap cap, 11 mm, Blue PE white silicone/red polyimide, 1 mm
Katalog # HYPE6AKRV11PP-08PI
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Vial kits
Katalog # HYPE6AKRV11PP-08PI
Vial kits
0,80 ml, PE, klar, Snap cap, 11 mm, Blue PE white silicone/red polyimide, 1 mm
Price
616,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Cap størrelse:
    11 mm
  • Septum:
    Blue PE white silicone/red polyimide, 1 mm
  • Kapacitet:
    0,80 ml
  • Farve:
    klar
  • Materiale:
    PE
  • Låg type:
    Snap cap