Universal-dobbeltmuffer
Thumb screws, 13 mm, Aluminiumlegering, pulverlakeret
Katalog # USBE2420
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Gå til:
Product Details & Documents
Til stænger på op til 13 mm. Justeringsskruer i nikkelbelagt messing
Specifikationer
- Spændvidde:13 mm
- Beskrivelse:Thumb screws
- Materiale:Aluminiumlegering, pulverlakeret