Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® WWP SPE Columns
Cerex® WWP SPE Columns
Cerex Atlas® column WWP, WWP, 80 Å, 20 µm, 1 ml, 20 mg
Katalog # TCAT676-0201R
Leverandør:   Tecan
Cerex® WWP SPE Columns
Katalog # TCAT676-0201R
Leverandør:  Tecan
Cerex® WWP SPE Columns
Cerex Atlas® column WWP, WWP, 80 Å, 20 µm, 1 ml, 20 mg
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 96 Items
Product Details & Documents
Microparticulate water wettable polymer provides great chemical stability and ideal for synthetic cannabinoids analysis.
Specifikationer
  • Partikelstørrelse:
    20 µm
  • Porestørrelse:
    80 Å
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivelse:
    Cerex Atlas® column WWP
  • Seq:
    01
  • Lejevægt:
    20 mg
  • Fase:
    WWP