Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
[EN]12 COMPONENTS: 10MG/L EACH IN HNO3 2 1 * 100 mL
Katalog # CMPLN9300235.L1
Leverandør:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Certifikater
Udvid billedet
[EN]12 COMPONENTS: 10MG/L EACH IN HNO3 2 1 * 100 mL
Katalog # CMPLN9300235.L1
Leverandør:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Certifikater
Relateret information
Dokumentation
Certifikater
Søg efter partinummer
Dokumentation
Frequently Bought Together
Papir-pH-indikatorer, MQuant®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ammoniakvand 25%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Visuelle farvekits, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Trifluoreddikesyre ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Leverandør: VWR Chemicals
Natriumhydroxid, piller, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Kaliumhydroxid, piller, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
pH-teststrimler, MQuant®, Supelco®
Leverandør: Merck
Myresyre ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Leverandør: VWR Chemicals
Teststrips, MQuant™, Supelco®
Leverandør: Merck
Testkits, Overfladeaktive stoffer til Spectroquant®, Supelco®
Leverandør: Merck
Test strips, peroxide, Dosatest
Leverandør: VWR Chemicals
VWR® Dosatest, pH indicator test strips, non bleeding
Leverandør: VWR Chemicals
Natriumhypochlorit opløsning 5%, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Test kits, photometric, COD, LCK cuvette tests
Leverandør: Hach