VITAMIN B5, CALCIUM SALT:H2O (CALCIUM PANTOTHENATE:H2O)(BETA-ALANYL-13C3, 99% 15N, 98%) 1 * 10 mg
Katalog # CAMBCNLM-7694-0.01
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
VITAMIN B5, CALCIUM SALT:H2O (CALCIUM PANTOTHENATE:H2O)(BETA-ALANYL-13C3, 99% 15N, 98%) 1 * 10 mg
Katalog # CAMBCNLM-7694-0.01
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Frequently Bought Together
[EN]ETHYL-TERT-BUTYL ETHER 100 G/ML 1 * 1 mL
Leverandør: EHRENSTORFER
Chrysanthemum Indicum Flower Dry Extract, Reference Standard
Leverandør: USP
Gadoliniumstandard, 1g/L Gd i 5% salpetersyre (de Gd₂O₃) Specpure® standard til AAS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Piroctone olamine
Leverandør: Merck
Reagents for chloride determination using Lovibond® MD photometers
Leverandør: Lovibond
n-Pentadecan, Supelco®
Leverandør: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, α-Arbutin
Leverandør: Merck
TEPRALOXYDIM CERTIFIED 1 * 0,1 g
Leverandør: EHRENSTORFER
1-Brom-2-chlorethan
Leverandør: EHRENSTORFER
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Amitrol
Leverandør: Merck
[EN]TETRASUL 1 * 50 mg
Leverandør: Merck
ISOPROTURON CERTIFIED 1 * 0,1 g
Leverandør: EHRENSTORFER
Enrofloxacin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Leverandør: Merck
Bufferopløsninger
Leverandør: REAGECON
HARDCHECK P/TOTAL HARDNESS TABLETS 250 1 * 1 Each
Leverandør: Lovibond
[EN]APIGENIN 1 * 75 mg
Leverandør: Merck
Tungsten 1000 mg/L i vand (from (NH₄)₂WO₄) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific