Instrument trays
360×240×20 mm
Katalog # PSKA2034030010
Leverandør: P.S. KUNSTSTOFWERKE
Gå til:
Product Details & Documents
Melamin, hvid. poleret.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 80 °C
- Robuste og glatte overflader muliggør nem rengøring
Lav profil.
Specifikationer
- B×D×H:360×240×20 mm