Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
[EN]0.25X TE RINSE BUFFER, 125ML 1 * 125 mL
Katalog # AGLSDNF-497-0125
Leverandør:
AGILENT
Udvid billedet
[EN]0.25X TE RINSE BUFFER, 125ML 1 * 125 mL
Katalog # AGLSDNF-497-0125
Leverandør:
AGILENT
Relateret information
Dokumentation
CoC_AGLSDNF-497-0125_0006780124
Dokumentation
Frequently Bought Together
VWR®, Cryoboxes, Cardboard, 136x136 mm
Leverandør: VWR Collection
VWR® Standard Line Bottles, Narrow Neck, Round, PET, with Screw Caps
Leverandør: VWR Collection
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Leverandør: Corning
Collagen I cellekulturskåle, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Carboys, narrow neck, PC, square, Biotainer™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Spare Closures for VWR® Media Bottles
Leverandør: VWR Collection
Serological pipettes, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Tilbehør og forbrugsartikler til KingFisher™ Flex
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Mikrocentrifugerør, med skruelåg, Molecular BioProducts
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
PCR microtubes with flat cap, Axygen®
Leverandør: Corning
VWR® Cryoboxes, Cardboard, 136×136 mm, with Full Labelling
Leverandør: VWR Collection