Vakuumfiltertragt
Glass filter funnel with vacuum connection and flask (1000 ml funnel with 4000 ml flask), 1000 ml, Borosilikatglas, 47 mm
516-7563
Borosilikatglas, aluminiumsklemme.
Ideel til vakuumfiltrering af væsker og afgasning af HPLC-opløsningsmidler og den mobile fase. Med inddeling.
Filtreringsareal: 9,6 cm².
* med prop, støttebase, uden kolbe.
: Filtration funnel with No. 8 stopper support base (514-4000); filtration unit with side arm support assembly NS 40/35, with flask (516-8921).
- Kapacitet:1000 ml
- Beskrivelse:Glass filter funnel with vacuum connection and flask (1000 ml funnel with 4000 ml flask)
- Materiale:Borosilikatglas
- Seq:05
- Til filter Ø:47 mm
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse