[EN]TETANUS TOXOID 100UG 1 * 1 Each
Katalog # ANTIGEN-1002
Leverandør: Charles River Laboratories Cell Solutions
[EN]TETANUS TOXOID 100UG 1 * 1 Each
Katalog # ANTIGEN-1002
Leverandør: Charles River Laboratories Cell Solutions
Frequently Bought Together
Måleskeer
Leverandør: VITLAB
Flasker, Biotainer®, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Opbevaringsplader, dyb 96-brøndsplade, 0,8 ml
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
VWR® Water Sampling Bottles, with Tamper Evident Cap
Leverandør: VWR Collection
Deep Well plader og dækmåtter
Leverandør: Brand
VWR® Cryoboxes, Cardboard, 136×136 mm, with Full Labelling
Leverandør: VWR Collection
Sterilised write-on bags, Whirl-Pak®
Leverandør: NASCO FORT ATKINSON
Celleskrabere og celleløftere, Corning®
Leverandør: Corning
VWR®, Cryoboxes, Cardboard, 133×133 mm
Leverandør: VWR Collection
Test tubes
Leverandør: DELTALAB
Corning® HYPERStack® Nest
Leverandør: Corning
Microcentrifuge tubes, 0,6 ml and 1,5 ml, Cliklok™
Leverandør: Simport Scientific
Centrifuge tubes, Eppendorf® Tubes 5,0 ml
Leverandør: EPPENDORF
FalconRegistered Mark Round-Bottom Tubes, 14 mL 1 * 500 Items
Leverandør: STEMCELL Technologies