Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
946 L
Katalog # 23469.930
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   VWR Chemicals
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 23469.930
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  68-12-2
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
946 L
CAS nummer:  68-12-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 946 L
Product Details & Documents
Synonymer:  DMF
  • CAS nummer:68-12-2
  • Formel:HCON(CH₃)₂
  • MDL nummer:MFCD00003284
  • Molecular Weight:73.09 g/mol
  • Merck Index:13,03269
  • Kogende Pt:153 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–60,5 °C
  • Tæthed:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:57,5 °C (DIN 51755) (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-679-5
  • FN:2265
  • ADR:3,III
  • NÅ:01-2119475605-32
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Refractive index (20°C):
    1.429 - 1.431
Specifikationer
  • Pakn:
    946 L
  • Cat. No.:
    23469.930
Specifikationer