Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Iodacetamid 98%

Bottle, 10 g
Katalog # APOSOR59962-10G
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Apollo Scientific
Iodacetamid 98%
Katalog # APOSOR59962-10G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  144-48-9
Iodacetamid 98%

Bottle, 10 g

CAS nummer:  144-48-9
Price
187,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Iodoacetamide
  • CAS nummer:144-48-9
  • Formel:ICH₂CONH₂
  • MDL nummer:MFCD00008028
  • Molecular Weight:184.96 g/mol
  • Smeltende Pt:92…95 °C
  • Smeltende Pt:92 - 95 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    10 g

Specifikationer