Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose
Bottle, 500 g
Katalog # APOSOR7967-500G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
D(+)-Xylose
Katalog # APOSOR7967-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  58-86-6
D(+)-Xylose
Bottle, 500 g
CAS nummer:  58-86-6
Price
439,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:58-86-6
  • Formel:C₅H₁₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00151475
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • Smeltende Pt:147…158 °C
  • Tæthed:1,525 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-400-7
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g