Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Methoxyindol 98%
Bottle, 10 g
  APOSOR0581-10G
6-Methoxyindol 98%
  APOSOR0581-10G
 :  3189-13-7
6-Methoxyindol 98%
Bottle, 10 g
 :  3189-13-7
396,00 kr
1 * 10 g
 :  6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
  •  :3189-13-7
  •  :C₉H₉NO
  •  :MFCD00022780
  •  :147.18 g/mol
  •  :105 °C/0,2mmHg
  •  :90…94 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :221-689-6
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    10 g