Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexansyre 99%
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR6007-25G
Leverandør:   Apollo Scientific
Hexansyre 99%
Katalog # APOSOR6007-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  142-62-1
Hexansyre 99%
Bottle, 25 g
CAS nummer:  142-62-1
Price
220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexanoic acid
  • CAS nummer:142-62-1
  • Formel:C₆H₁₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00004421
  • Molecular Weight:116.16 g/mol
  • Kogende Pt:202…203 °C
  • Smeltende Pt:–3 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g