Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromphenetol
2-Bromphenetol
Bottle, 100 mg
Katalog # APOSOR9597-100MG
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
2-Bromphenetol
Katalog # APOSOR9597-100MG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  583-19-7
2-Bromphenetol
Bottle, 100 mg
CAS nummer:  583-19-7
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
  • CAS nummer:583-19-7
  • Formel:C₈H₉BrO
  • MDL nummer:MFCD00061092
  • Molecular Weight:201.06 g/mol
  • Kogende Pt:223 °C
  • Tæthed:1,4223 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:209-501-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 mg
Specifikationer