7-Methylindol
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR6655-25G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:933-67-5
- Formel:C₉H₉N
- MDL nummer:MFCD00005684
- Molecular Weight:131.18 g/mol
- Kogende Pt:266 °C
- Smeltende Pt:80…84 °C
- :Density: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:213-270-1
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:25 g