Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Aminopyrazin

2-Aminopyrazin

Bottle, 500 g
Katalog # APOSOR5470-500G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
2-Aminopyrazin
Katalog # APOSOR5470-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  5049-61-6
2-Aminopyrazin

Bottle, 500 g

CAS nummer:  5049-61-6
Price
1.780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
  • CAS nummer:5049-61-6
  • Formel:C₄H₅N₃
  • MDL nummer:MFCD00006137
  • Molecular Weight:95.1 g/mol
  • Smeltende Pt:118…121 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:225-748-7
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g

Specifikationer