6-TAMRA
Bottle, 50 mg
Katalog # APOSBIB6288-50MG
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 6-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-4-carboxybenzoate
- CAS nummer:91809-67-5
- Formel:C₂₅H₂₂N₂O₅
- MDL nummer:MFCD01073638
- Molecular Weight:430.45 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:50 mg