Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Biotin 99%
D(+)-Biotin 99%
Bottle, 5 g
Katalog # APOSBIB0603-5G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
D(+)-Biotin 99%
Katalog # APOSBIB0603-5G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  58-85-5
D(+)-Biotin 99%
Bottle, 5 g
CAS nummer:  58-85-5
Price
527,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • MDL nummer:MFCD00005541
  • Molecular Weight:244.31 g/mol
  • Smeltende Pt:231…233 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-399-3
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer