(±)-Epichlorhydrin 99%
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR922424-25G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
- CAS nummer:106-89-8
- Formel:C₃H₅ClO
- MDL nummer:MFCD00005132
- Molecular Weight:92.52 g/mol
- Kogende Pt:115…117 °C
- Kogende Pt:115 - 117 °C
- Smeltende Pt:–57 °C
- Tæthed:1,183
- Flash Pt:28 °C
- FN:2023
- ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:25 g