Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-Epichlorhydrin 99%
(±)-Epichlorhydrin 99%
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR922424-25G
Brandfarlig
Sundhed
Giftig
Ætsende
Leverandør:   Apollo Scientific
(±)-Epichlorhydrin 99%
Katalog # APOSOR922424-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  106-89-8
(±)-Epichlorhydrin 99%
Bottle, 25 g
CAS nummer:  106-89-8
Price
505,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
  • CAS nummer:106-89-8
  • Formel:C₃H₅ClO
  • MDL nummer:MFCD00005132
  • Molecular Weight:92.52 g/mol
  • Kogende Pt:115…117 °C
  • Kogende Pt:115 - 117 °C
  • Smeltende Pt:–57 °C
  • Tæthed:1,183
  • Flash Pt:28 °C
  • FN:2023
  • ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g