Mikropladedispensere, Multidrop® Combi
Multidrop™ Combi+
735-0393
Multidrop™ Combi er baseret på den gennemprøvede og pålidelige Multidrop™-serie og leverer reagens dispensering ved høj hastighed til laboratorier inden for biotek- og medicinalindustrien. Multidrop™ Combi er fantastisk fleksibel og kan dispensere i plader med 6 til 1536 brønde, med automatiseret justering for dispenseringshøjde mellem plader med lav profil og plader med dybe brønde. .
- Præcis dispensering med peristaltisk pumpeteknologi i hele intervallet 0,5 til 2500 µl
- Reducerede udgifter til reagenser - lavt dispenseringsvolumen og minimale dødvolumener
- Enkel betjening - grafisk display
- Højt prøvegennemløb - med fuld robotkompatibilitet
- Multidrop™ Combi, udstyret med SMART-funktion, tæller anvendelsen af dispenseringskassetten og viser kalibreringstatus.
The Multidrop™ Combi combines the most versatile features for reagent dispensing with excellent performance for drug discovery or genomic and proteomic assays.
- Beskrivelse:Multidrop™ Combi+
- Seq:02
- Cat. No.:735-0393
- Dispenseringsvolumenområde:Small tube dispensing cassette: 0,5 - 50 µl, in 0,5 µl increments
Standard tube dispensing cassette: 5 - 2500 µl, in 5 µl increments - Dødvolumen:<1 ml for small tube dispensing cassette
<7 ml for standard tube dispensing cassette
Note: Reagents can be backflushed into the original reservoir to avoid loss of expensive reagents. - Dispenseringspræcision:Small tube dispensing cassette: 2 μl: CV ≤5%; 10 μl: CV ≤3%
Standard tube dispensing cassette: 20 µl: CV ≤1,5%; 100 μl: CV ≤1% - Dispenseringsnøjagtighed (typisk):Small tube dispensing cassette: 2 µl, ±10%; 10 µl, ±5%
Standard tube dispensing cassette: 20 µl, ±2%; 100 µl, ±1% - B×D×H:356×328×218 mm
- Vægt:9,1 kg
- Dispenseringshastighed:96-well plate: 10 µl in 5 s, 20 µl in 5 s, 100 µl in 10 s
384-well plate: 1 µl in 6 s, 5 µl in 9 s, 10 µl in 13 s, 20 µl in 21 s
1536-well plate: 1 µl in 15 s, 5 µl in 28 s - Pladetyper:6-well to 1536-well plates
- Interface:Onboard software and serial RS-232 or USB for PC control
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 735-0450Specialslangesæt, Multidrop (længden på slangerne er 50-200 cm i 10 cm inddelinger)1 * 1 Each - kr3,230.00
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 735-0261Dispenseringskassette med lille rør og plastspids til volumener på 0,5 - 50 ul1 * 1 Items - kr4,700.00
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- 736-0392SMART dispenseringskassette med standardrør (med 400 mm slangesæt)1 * 1 Items - kr8,290.00
- Beskrivelse