Orders LinkContactUsLinkComponent
Mikropladedispensere, Multidrop® Combi
Multidrop™ Combi+
  735-0393
Mikropladedispensere, Multidrop® Combi
  735-0393
Mikropladedispensere, Multidrop® Combi
Mikropladedispensere, Multidrop® Combi
Multidrop™ Combi+
144.050,00 kr
  30/06/2026
1 * 1 Items
Multidrop™ Combi er baseret på den gennemprøvede og pålidelige Multidrop™-serie og leverer reagens dispensering ved høj hastighed til laboratorier inden for biotek- og medicinalindustrien. Multidrop™ Combi er fantastisk fleksibel og kan dispensere i plader med 6 til 1536 brønde, med automatiseret justering for dispenseringshøjde mellem plader med lav profil og plader med dybe brønde. .
  • Præcis dispensering med peristaltisk pumpeteknologi i hele intervallet 0,5 til 2500 µl
  • Reducerede udgifter til reagenser - lavt dispenseringsvolumen og minimale dødvolumener
  • Enkel betjening - grafisk display
  • Højt prøvegennemløb - med fuld robotkompatibilitet
  • Multidrop™ Combi, udstyret med SMART-funktion, tæller anvendelsen af dispenseringskassetten og viser kalibreringstatus.
The Multidrop™ Combi combines the most versatile features for reagent dispensing with excellent performance for drug discovery or genomic and proteomic assays.
  • Beskrivelse:
    Multidrop™ Combi+
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    735-0393
  • Dispenseringsvolumenområde:
    Small tube dispensing cassette: 0,5 - 50 µl, in 0,5 µl increments
    Standard tube dispensing cassette: 5 - 2500 µl, in 5 µl increments
  • Dødvolumen:
    <1 ml for small tube dispensing cassette
    <7 ml for standard tube dispensing cassette
    Note: Reagents can be backflushed into the original reservoir to avoid loss of expensive reagents.
  • Dispenseringspræcision:
    Small tube dispensing cassette: 2 μl: CV ≤5%; 10 μl: CV ≤3%
    Standard tube dispensing cassette: 20 µl: CV ≤1,5%; 100 μl: CV ≤1%
  • Dispenseringsnøjagtighed (typisk):
    Small tube dispensing cassette: 2 µl, ±10%; 10 µl, ±5%
    Standard tube dispensing cassette: 20 µl, ±2%; 100 µl, ±1%
  • B×D×H:
    356×328×218 mm
  • Vægt:
    9,1 kg
  • Dispenseringshastighed:
    96-well plate: 10 µl in 5 s, 20 µl in 5 s, 100 µl in 10 s
    384-well plate: 1 µl in 6 s, 5 µl in 9 s, 10 µl in 13 s, 20 µl in 21 s
    1536-well plate: 1 µl in 15 s, 5 µl in 28 s
  • Pladetyper:
    6-well to 1536-well plates
  • Interface:
    Onboard software and serial RS-232 or USB for PC control
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 735-0260
    Dispenseringskassette til standardslange
    1 * 10 Items - kr28,580.00
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0419
    Dispenseringskassette med langt, smalt rør og metalspids
    1 * 1 Items - kr8,120.00
  •  
    Beskrivelse
  • 735-0631
    SMART small tube plastic tip dispensing cassette
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • LABS24073001
    SMART small tube plastic tip dispensing cassette
    1 * 5 Items - kr33,680.00
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0927
    SMART+ small tube plastic tip dispensing cassette
    1 * 1 Items - kr6,570.00
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0928
    SMART+ small tube metal tip dispensing cassette
    1 * 1 Items - kr6,570.00
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0929
    SMART+ standard tube dispensing cassette
    1 * 1 Items - kr6,570.00
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0930
    SMART+ long standard tube dispensing cassette (200 cm)
    1 * 1 Items - kr6,240.00
  •  
    Beskrivelse
  • 735-0452
    Standard tube dispensing cassette
    1 * 1 Items - kr4,700.00
  •  
    Beskrivelse
  • 700-6114
    Slangesæt til dispeseringskassette (med 40 cm slangesæt)
    1 * 1 Each
  •  
    Beskrivelse
  • 735-0450
    Specialslangesæt, Multidrop (længden på slangerne er 50-200 cm i 10 cm inddelinger)
    1 * 1 Each - kr3,230.00
  •  
    Beskrivelse
  • LABH24073330
    Plate adapter, 15 mm height
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • LABH24073340
    Plate adapter, 11 mm height
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • 736-3001
    Dispenseringskassette med lille rør og metalspids
    1 * 5 Items - kr20,020.00
  •  
    Beskrivelse
  • 736-3000
    Dispenseringskassette med lille rør og plastspids
    1 * 5 Items - kr20,020.00
  •  
    Beskrivelse
  • 735-0261
    Dispenseringskassette med lille rør og plastspids til volumener på 0,5 - 50 ul
    1 * 1 Items - kr4,700.00
  •  
    Beskrivelse
  • 735-0259
    Dispenseringskassette til standardslange
    1 * 5 Items - kr20,020.00
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0418
    Dispenseringskassette med langt, smalt rør og plastspids
    1 * 1 Items - kr5,120.00
  •  
    Beskrivelse
  • LABH24073002
    SMART small tube metal tip dispensing cassette
    1 * 5 Items
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0416
    SMART dispenseringskassette med standardrør (med 400 mm slangesæt)
    1 * 5 Items
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0417
    SMART dispenseringskassette med langt standardrør
    1 * 1 Items - kr10,330.00
  •  
    Beskrivelse
  • 736-0392
    SMART dispenseringskassette med standardrør (med 400 mm slangesæt)
    1 * 1 Items - kr8,290.00
  •  
    Beskrivelse
  • 735-0632
    SMART small tube metal tip dispensing cassette
    1 * 1 Items