Pipettespidser
Extended length, 0,5 - 200 µl, +, 77,5 mm, gul, 10 racks, 96 each
Katalog # BHITLH-X780201
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifikationer
- Farvekode:gul
- Pakket:10 racks, 96 each
- Steril:+
- Volumen:0,5 - 200 µl
- Længde:77,5 mm
- Seq:14
- Spidstype:Extended length