Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettespidser
Extended length, 0,5 - 200 µl, -, 77,5 mm, gul, 10 racks, 96 each
  BHITLH-X780200
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Sartorius
Pipettespidser
  BHITLH-X780200
 :  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipettespidser
Pipettespidser
Extended length, 0,5 - 200 µl, -, 77,5 mm, gul, 10 racks, 96 each
728,00 kr
1 * 960 Items
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
  • Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
  • Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
  • Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
 : Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
 : Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
  • Farvekode:
    gul
  • Pakket:
    10 racks, 96 each
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    0,5 - 200 µl
  • Længde:
    77,5 mm
  • Seq:
    13
  • Spidstype:
    Extended length
  • Cat. No.:
    BHITLH-X780200
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning