Pipettespidser
Extended length, 0,5 - 200 µl, -, 77,5 mm, gul, 10 racks, 96 each
BHITLH-X780200
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
- Farvekode:gul
- Pakket:10 racks, 96 each
- Steril:-
- Volumen:0,5 - 200 µl
- Længde:77,5 mm
- Seq:13
- Spidstype:Extended length
- Cat. No.:BHITLH-X780200
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning